Learn More
Nabertherm Muffle furnace with lift door
The muffle furnace series L and LT stand out for their excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability.
Marca:  Nabertherm L-605H2ANO
Codice prodotto. 17889046
  • 9485.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Maximum temperature: 1100°C
  • Door: Lift door
  • Controller: B510
  • Tabletop model
  • Inner dimensions: 380x490x330 mm
  • Outer dimensions: 610x705x660 mm
  • Volume: 60 L
  • Connected load: 9.8 kW
  • Weight: 83 kg
  • Minutes to maximum temperature: 160
Specifica
Specifica
CE compliant
60 L
Muffle Furnace with Lift Door
705x610x660 mm
3-phase
50/60 Hz
C550
100°C to 1200°C
490x380x330 mm
83 kg
220/240 V