Learn More
Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler
Takes samples from multiple layers of sample materials. The Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler is suitable for free-flowing powders and small-grain granulates. Sterile and non-sterile varieties are available.
304.00€ - 410.00€
Specifica
Product Type | Sampler |
---|---|
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15541731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4440 |
500 mm | 100 mL | Non-sterile |
304.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15551731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4441 |
500 mm | 100 mL | Sterile |
344.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15561731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4450 |
1000 mm | 200 mL | Non-sterile |
369.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15571731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4451 |
1000 mm | 200 mL | Sterile |
410.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Takes samples from multiple layers of the sample material
- Suitable for free-flowing powders and small-grain granulates
- Representative all-layer samples can be emptied directly through the open handle into a sample container
- Handle opening for emptying is 14mm in diameter
- Clean room manufactured
- Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifica
Sampler | |
Not Autoclavable | |
25 mm |
HDPE | |
Single-use |
Titolo del prodotto
Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler