Learn More
Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Takes samples from multiple layers of sample materials. The Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler is suitable for free-flowing powders and small-grain granulates. Sterile and non-sterile varieties are available.
Marca:  Buerkle™ 5393-4450
Codice prodotto. 15561731
  • 369.00€ / pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Takes samples from multiple layers of the sample material
  • Suitable for free-flowing powders and small-grain granulates
  • Representative all-layer samples can be emptied directly through the open handle into a sample container
  • Handle opening for emptying is 14mm in diameter
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifica
Specifica
Sampler
Not Autoclavable
200 mL
Non-sterile
1000 mm
HDPE
6.76 oz.
Single-use
25 mm
Videos
  • Buerkle - Disposable zone samplers MultiDispo, ZoneDispo, TargetDispo
    Disposable zone samplers for taking samples from one or multiple layers of the sample material. Suitable for free-flowing powders and small-grain granulates.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:43
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:43
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Buerkle Disposable zone samplers MultiDispo, ZoneDispo, TargetDispo
SDS
Documenti
Documenti
Flyers
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto242870 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/07/2024 Catalog Number5393-4450
Numero di lotto241933 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/05/2024 Catalog Number5393-4450
Numero di lotto235152 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/11/2023 Catalog Number5393-4450
Numero di lotto212924 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/03/2022 Catalog Number5393-4450
Numero di lotto224752 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data29/11/2022 Catalog Number5393-4450
Titolo del prodotto
Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler > Length: 1000mm; Capacity: 200mL; Non-sterile