Learn More
Eppendorf™ Starter Kit Multipette M4 con Combitips
Use this dispenser for precise and accurate dispensing of viscous solutions, contamination-free dispensing of toxic, radioactive and other hazardous liquids. Eppendorf™ Repeater™ M4 Starter Kit is ideal for repetitive dispensing of volumes in long series such as tube or plate filling.
Marca: Eppendorf™ 4982000314
457.99 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use this dispenser for precise and accurate dispensing of viscous solutions, contamination-free dispensing of toxic, radioactive and other hazardous liquids. Eppendorf™ Repeater™ M4 Starter Kit is ideal for repetitive dispensing of volumes in long series such as tube or plate filling.
- Comprende il rack Combitip e la confezione assortita Combitip
- Volumi erogati mediante il principio a spostamento positivo. Il liquido viene erogato direttamente senza alcun cuscinetto d'aria, assicurandone il volume corretto indipendentemente dalla densità, viscosità e volatilità
- Le modalità di erogazione ripetitive riducono il numero dei movimenti consentendo all'utente di riempire il puntale una volta e di erogare fino a 100 volte senza ricarica
- La funzione di riconoscimento automatico Combitip elimina i calcoli dei volumi dispendiosi in termini di tempo
- Ampio intervallo di erogazione: da 1 a 10 ml
- Operazioni scorrevoli grazie al contatore integrato: è possibile proseguire le procedure di erogazione senza errori anche dopo un'interruzione o una distrazione
- L'espulsore centrale Combitip vuoto può essere espulso facilmente con una mano sola
- Perfetta per soluzioni viscose o schiumose e per liquidi con vapori a elevata pressione grazie al principio a spostamento positivo
- Per una manipolazione sicura di materiali tossici, radioattivi o infetti
Specifica
CombiTip | |
Yes | |
1 - 10000 μl | |
1 ciascuno |
1 | |
Starter Kit Multipette M4 | |
Erogazione precisa e accurata di soluzioni viscose, erogazione senza contaminazione di liquidi pericolosi, radioattivi e tossici |
Offerte speciali
-
Eppendorf
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now