Learn More
N-Benzyl-2-pyridineethylamine, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11449390
N-Benzyl-2-pyridineethylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11449390
1 g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Codice prodotto. 11449390
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50257.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6312-25-0
Formula molecolare C14H16N2
Molecular Weight (g/mol) 212.296
Numero MDL MFCD00089263
InChI Key WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamineVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 238354
IUPAC Name N-benzyl-2-pyridin-2-ylethanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-2-pyridineethylamine
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Peso formulazione 212.3
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoJ13Q009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number
Numero di lottoI07R022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
N-Benzyl-2-pyridineethylamine, Thermo Scientific™ >