Learn More
n-Heptane, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For analysis
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Heptane |
Punto di fusione | -91.0°C |
CAS min. % | 99.4 |
Acidità | 0.0001 meq/g max. |
CAS max % | 100.0 |
Densità | 0.6830g/mL |
Punti di ebollizione | 98.0°C |
Quantità | 25 L |
Punto d'infiammabilità | −4°C |
Forma fisica | Liquid |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Heptane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.