Learn More
n-Heptane, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
90.45€ - 1250.22€
Identificatori chimici
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Formula molecolare | C7H16 |
Molecular Weight (g/mol) | 100.21 |
Numero MDL | MFCD00009544 |
InChI Key | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
PubChem CID | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
IUPAC Name | heptane |
SMILES | CCCCCCC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10215463
|
Thermo Scientific Acros
389170010 |
1 L |
90.45€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10139442
|
Thermo Scientific Acros
389170025 |
2.5 L |
181.91€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10658614
|
Thermo Scientific Acros
389170050 |
5 L |
293.46€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13157754
|
Thermo Scientific Acros
389170251 |
25 L |
1250.22€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisiIdentificatori chimici
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
heptane |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Specifica
n-Heptane | |
142-82-5 | |
0.0001 meq/g max. | |
0.6830g/mL | |
−4°C | |
Liquido | |
99.5% | |
0.683 | |
CH3(CH2)5CH3 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptane | |
8900 | |
100.2 | |
Analytical |
-91.0°C | |
99.4 | |
100.0 | |
98.0°C | |
Bottiglia in vetro | |
1.3850 to 1.3890 | |
0.001% max. | |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
0.02% max. (K.F.) | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
99.5% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Highly flammable liquid and vapour. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Danger
- n-Heptane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.