Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
N,N-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, C13H22N2, CAS Number-538-75-0, carbodiimide, dicyclohexyl, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, carbodicyclohexylimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1kg
30.32€ - 2684.36€
Identificatori chimici
CAS 538-75-0
Formula molecolare C13H22N2
Molecular Weight (g/mol) 206.33
Numero MDL MFCD00011659
InChI Key QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexylVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC Name N,N'-dicyclohexylmethanediimine
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10030880
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
113901000
100 g Bottiglia in vetro
30.32€
100g
10568290
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
113902500
250 g Bottiglia in vetro
65.73€
250g
10548290
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
113900010
1 kg Bottiglia in vetro
182.92€
1kg
10498083
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
113900050
5 kg Plastic drum
647.22€
5kg
11320370
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
113900250
25 kg Plastic drum
2684.36€
25kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals