Learn More
N,N-Diisopropylethylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
21.81€ - 1702.47€
Identificatori chimici
CAS | 7087-68-5 |
---|---|
Formula molecolare | C8H19N |
Molecular Weight (g/mol) | 129.24 |
Numero MDL | MFCD00008868 |
InChI Key | JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamineVedi altri risultati |
PubChem CID | 81531 |
IUPAC Name | N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
SMILES | CCN(C(C)C)C(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10142860
|
Thermo Scientific Acros
115220250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
21.81€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10734991
|
Thermo Scientific Acros
115221000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
54.67€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10244620
|
Thermo Scientific Acros
115225000 |
500 g | Bottiglia in vetro |
179.90€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10008129
|
Thermo Scientific Acros
115220026 |
2.5 kg | Plastic Bottle |
564.81€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12664947
|
Thermo Scientific Acros
115220101 |
10 kg | Plastic Can |
1702.47€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7087-68-5 | |
129.24 | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
81531 | |
CCN(C(C)C)C(C)C |
C8H19N | |
MFCD00008868 | |
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamineVedi altri risultati | |
N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
Specifica
N,N-Diisopropylethylamine | |
7087-68-5 | |
100.0 | |
Colorless to Yellow | |
127.0°C | |
Authentic | |
C8H19N | |
1.4123 to 1.4143 | |
04,IV,511 | |
15,3219 | |
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine | |
81531 | |
129.24 | |
Liquid |
98+% | |
98.0 | |
-46.0°C | |
0.7560g/mL | |
6°C | |
99% min. (GC) | |
[(CH3)2CH]2NC2H5 | |
MFCD00008868 | |
01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176 | |
0.756 | |
Solubility in water: 3.9g/L (20°C). | |
CCN(C(C)C)C(C)C | |
129.24 | |
0.88 mm2/s (20°C) | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Toxic if inhaled.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-392-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Diisopropylethylamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.