Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10409100
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10409100
100 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 10409100
Marca: Thermo Scientific Acros 168001000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25561-30-2
Formula molecolare C8H18F3NOSi2
Molecular Weight (g/mol) 257.39
Numero MDL MFCD00008269
InChI Key XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Sinonimo bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 9601896
IUPAC Name trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimethylsilylethanimidate
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -10.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 45.0°C to 50.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3829 to 1.3849
Quantità 100 g
Numero UN 2920
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyses
Peso formulazione 257.39
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/09/2024 Catalog Number168005000,168000050,168000250,168001000
Numero di lottoA0466001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/09/2024 Catalog Number168005000,168000050,168000250,168001000
Numero di lottoA0458230 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2023 Catalog Number168005000,168000050,168000250,168001000
Numero di lottoA0446816 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/11/2023 Catalog Number168005000,168000050,168000250,168001000
Numero di lottoA0454430 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number168005000,168000050,168000250,168001000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >