Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biohazardous Waste Containers
Conduct secondary containment of biohazardous waste with these biohazardous waste containers, which feature convenient one-step sterilization and enable one-handed disposal of materials.
233.00€ - 455.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | U.S. OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo | Waste Container Biohazardous |
N. per custodia | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10556551
![]() |
Thermo Scientific™
6370-0004 |
5.5 L | 22 cm | 28 cm |
233.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10712951
![]() |
Thermo Scientific™
6370-0005 |
19 L | 28 cm | 43 cm |
377.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10481022
![]() |
Thermo Scientific™
6370-0015 |
57 l | 34 cm | 74 cm |
455.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Conduct secondary containment of biohazardous waste with Thermo Scientific™ Nalgene™ Biohazardous Waste Containers, which feature convenient one-step sterilization—no need to remove the bag. A port opening in the cover allows for one-handed disposal of materials, limiting exposure to infectious waste. The containers hold standard sized autoclave bags (not included).
- Polypropylene copolymer (PPCO) components will not rust, dent or puncture like other materials
- Complies with U.S. OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens
- Autoclavable/Biohazard
- Symbol printed in English and Spanish
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in.
Specifica
U.S. OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 | |
Non-sterile | |
1 |
Polypropylene | |
Waste Container Biohazardous | |
1 |