Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi automatizzati monouso in polipropilene Nalgene™
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene è possibile aumentare l'automazione e l'efficienza delle analisi, disponibili in un formato compatibile con micropiastre standard da 300 ml.
284.00€ - 399.00€
Specifica
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 300 ml
Dimensioni (L x P x A) 3,4 x 5 x 1,75in. (86 x 128 x 43 mm)
Materiale Polipropilene
Tipo Serbatoio
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Forma del fondo Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma del fondo Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
10466392
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
1200-1300
Piatto Non sterile
358.00€
pezzi 40
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10723363
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
1200-1301
Piatto Sterili
399.00€
pezzi 40
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10039511
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
1200-2300
Convoluted Non-sterile
284.00€
pezzi 40
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10373582
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
1200-2301
Convoluted Sterile
315.00€
pezzi 40
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ è possibile ottimizzare i tempi degli operatori e l'efficienza delle analisi. Grazie al formato standard della micropiastra con volume di 300 ml e al design convoluto il volume morto è ridotto al minimo, mentre i deflettori riducono gli schizzi. La versione a fondo piatto è stata progettata per soddisfare un'ampia varietà di esigenze di analisi manuali e automatizzate.
  • Il design a fondo conico è più efficace con un formato a 96 pozzetti.
  • Il design a fondo piatto può essere utilizzato con i formati a singolo, a sei, a 12, a 96, a 384 e a 1536 pozzetti.
  • La struttura in polipropilene resiste alla gestione automatizzata dei liquidi, facilitando l'esecuzione automatica delle analisi e ottimizzando i tempi degli operatori.
  • Serbatoio compatibile con la maggior parte dei bracci robotizzati, degli impilatori (alberghi), delle gru per le piastre e delle configurazioni di piattaforma.
  • Il volume del serbatoio è di 300 ml (345 ml di capacità all'orlo), con graduazioni in rilievo ogni 100 ml.
  • Il serbatoio si può annidare per facilitare l'impilaggio e la manipolazione automatizzati.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Specifica
Naturale
3,4 x 5 x 1,75in. (86 x 128 x 43 mm)
Serbatoio
43 mm
86 mm
4
128 mm
300 ml
Polipropilene
1,75in.
3,4in.
40
5in.
Documenti
Product Certifications
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Serbatoi automatizzati monouso in polipropilene Nalgene™