Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles with Control Dispensing Tip Codice prodotto.: 10778281
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles with Control Dispensing Tip
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10778281
15 mL, Bianco
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
8 ml
15 mL
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Codice prodotto. 10778281
Marca: Thermo Scientific™ 27509050
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flaconi contagocce che consentono di erogare ripetutamente i reagenti in modo accurato e rappresentano un'eccellente alternativa ai dispositivi di pipettaggio.
I flaconi contagocce Nalgene™ Thermo Scientific™ con puntale di erogazione consentono di erogare ripetutamente i reagenti. Queste bottiglie contagocce, un'alternativa eccellente ai dispositivi di pipettaggio, erogano gocce da 40μl (se si tratta di acqua; la viscosità influisce sulla dimensione delle gocce), una per volta. Caratterizzate da un'eccellente resistenza agli agenti chimici, queste bottiglie sono indicate per la maggior parte delle applicazioni biotecnologiche, diagnostiche e farmaceutiche.
Caratteristiche:
  • Bottiglia trasparente in polietilene a bassa densità naturale trasparente per vedere il contenuto
  • La punta con contagocce scatta in posizione per un fissaggio sicuro
  • Puntale per erogatore e tappi inclusi; possibilità di scegliere tra tappo bianco o multicolore
  • A tenuta ermetica†/trasparente
Informazioni per l'ordine:
This product comes in a case of 25.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Trasparente
Materiale LDPE
N. per custodia 25
N. per confezione 25
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003
Closure Included
Drop Size μ
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 74.5 mm
Product Type Dropping Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 0.96 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.93 in.
Dimensione chiusura 15-415 mm
Diametro (sistema metrico) 24.5 mm
Erogazione attraverso la chiusura
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto7451681010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/03/2025 Catalog Number2750-9050
Numero di lotto7436798010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/02/2025 Catalog Number2750-9050
Numero di lotto7450101010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/02/2025 Catalog Number2750-9050
Numero di lotto7442456010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/01/2025 Catalog Number2750-9050
Numero di lotto7153440010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/07/2017 Catalog Number2750-9050
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles with Control Dispensing Tip >