Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Wide-Mouth HDPE Bottles with Closure Codice prodotto.: 10329970
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Wide-Mouth HDPE Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10329970
250 ml, 43 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Codice prodotto. 10329970
Marca: Thermo Scientific™ 21970008
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Substitute costly fluoropolymer containers with these fluorinated wide-mouth HDPE bottles for improved barrier properties and reduced solvent absorption and permeation.
Substitute costly fluoropolymer containers with these fluorinated wide-mouth HDPE bottles for improved barrier properties and reduced solvent absorption and permeation. Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Wide-Mouth HDPE Bottles with Closure are fluorinated inside and out. Fluorination enhances long-term container performance, prevents permeation loss and yields lower extractables. Provides a cost-effective alternative to costly fluoropolymer containers. Wide-mouth allows easy access and is leakproof.† when used with Nalgene closures
Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures Leakproof† Includes: Fluorinated polypropylene screw closures
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Translucent
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 33 mm
Materiale HDPE fluorurato
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 131 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.16 in.
Materiale chiusura Fluorinated Polypropylene
Dimensione chiusura 43 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Manuals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto7448610010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/02/2025 Catalog Number2197-0008
Numero di lotto7445006010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/01/2025 Catalog Number2197-0008
Numero di lotto7442022010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/01/2025 Catalog Number2197-0008
Numero di lotto7317400010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/08/2019 Catalog Number2197-0008
Numero di lotto7313470010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/08/2019 Catalog Number2197-0008
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Wide-Mouth HDPE Bottles with Closure >