Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles
Descrizione
Grazie al tubo di prelievo e alla chiusura a tenuta, i flaconi per liquido di lavaggio Economy in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ non si aprono durante lo schiacciamento. Questi flaconi in polietilene a bassa densità sono progettati per l'erogazione dall'estremità superiore attraverso una chiusura e uno stelo fusi in unico pezzo† per ottenere un flusso uniforme e a tenuta ermetica. Tagliare il puntale per aumentare la portata.
- Chiusura a vite in polipropilene con provetta per il prelievo in PPCO
- Il puntale si può tagliare in modo da aumentare la portata
- L'innesto preciso del tubo di estrazione e della chiusura impedisce la separazione quando si comprime il flacone
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Energia rinnovabile
Specifica
Specifica
Capacità | 8 once, 250 ml |
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
Colore | Translucent |
Include | Stelo e tubo di prelievo |
Materiale | LDPE |
N. per custodia | 36 |
N. per confezione | 6 |
Closure Included | Sì |
Graduated | No |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
7376868010 | Certificato di conformità | 24/09/2021 | 2401-0250 |
7291023010 | Certificato di conformità | 20/10/2018 | 2401-0250 |
7247582010 | Certificato di conformità | 17/01/2018 | 2401-0250 |
7281710010 | Certificato di conformità | 09/01/2018 | 2401-0250 |
7254262010 | Certificato di conformità | 21/09/2017 | 2401-0250 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.