Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottles Codice prodotto.: 10653252
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10653252
1 l, 38-430 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Codice prodotto. 10653252
Marca: Thermo Scientific™ 20890032
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contain samples and daily working solutions like buffers and bench reagents with these HDPE economy bottles, suitable for lighter-duty, general purpose applications.
Contain samples and daily working solutions like buffers and bench reagents with Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottles, lightweight versions of the original Nalgene Lab Quality Bottle. Suitable for lighter-duty, general purpose applications, these high-density polyethylene bottles are leakproof† when used with Nalgene closures. Made only from high-quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables. This product is ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions.
  • Linerless polypropylene caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Recommended for sample collection and storage of daily working solutions
  • Bottles participate in My Green Labs' ACT Label program for Accountability, Consistency and Transparency around product sustainability
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1 l
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia Economy a imboccatura stretta
Diametro (sistema metrico) interno collo 27 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 24
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 38 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 216 mm
Product Type Narrow Mouth Economy Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 8.51 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1423990 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/03/2025 Catalog Number2089-0032
Numero di lotto1291481 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2089-0032
Numero di lotto1418234 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/12/2024 Catalog Number2089-0032
Numero di lotto1412792 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data30/08/2024 Catalog Number2089-0032
Numero di lotto1407311 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data31/05/2024 Catalog Number2089-0032
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottles >