Learn More
Thermo Scientific™ Bottiglie in HDPE da laboratorio Nalgene™ a imboccatura stretta con tappo
Conservazione, trasporto e imballaggio di liquidi con questi flaconi estremamente affidabili e di qualità professionale, appositamente progettati per resistere a lungo alle complesse operazioni di laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 2002-0008
23.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
È possibile conservare, trasportare e confezionare i liquidi nei flaconi in HDPE altamente affidabili e resistenti Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta di qualità professionale con tappo. Questi contenitori semi-rigidi, trasparenti e multiuso, sono stati appositamente progettati per durare a lungo con l'uso in operazioni di laboratorio complesse e offrono un'eccellente resistenza chimica.
- Versatili e indispensabili in laboratorio
- Le pareti uniformi garantiscono una lunga durata e resistenza alle rotture o alle perforazioni
- Possono essere utilizzati in congelatore fino a -100°C (-149°F)
- Le chiusure in polipropilene senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
- A tenuta ermetica†
Garanzia: 90 giorni
Specifica
8 once, 250 ml | |
8 once | |
Bottiglia a imboccatura stretta da laboratorio | |
HDPE | |
12 | |
naturale | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
No | |
Rotondo | |
133 mm | |
2.4 in. | |
Senza rivestimento interno | |
24 mm | |
Chiusura a vite |
250 ml | |
Naturale, traslucido | |
18 mm | |
72 | |
Non sterile | |
24 mm | |
Sì | |
Stretta | |
Yes | |
Storage Bottle | |
5.22 in. | |
Polipropilene (PP) | |
61 mm | |
No |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421204 | Certificato di conformità | 23/01/2025 | 2002-0008 |
1418250 | Certificato di conformità | 28/12/2024 | 2002-0008 |
1320697 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2002-0008 |
1291115 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2002-0008 |
1413880 | Certificato di conformità | 21/09/2024 | 2002-0008 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.