Learn More
Thermo Scientific™ Bottiglie in HDPE da laboratorio Nalgene™ a imboccatura stretta con tappo
Conservazione, trasporto e imballaggio di liquidi con questi flaconi estremamente affidabili e di qualità professionale, appositamente progettati per resistere a lungo alle complesse operazioni di laboratorio.
9.75€ - 67.00€
Specifica
Colore | Naturale, traslucido |
---|---|
Descrizione | Bottiglia a imboccatura stretta da laboratorio |
Materiale | HDPE |
Sterilità | Non sterile |
Colore chiusura | naturale |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10718331
![]() |
Thermo Scientific™
2002-9125 |
4 ml | 13 mm |
9.75€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10550022
![]() |
Thermo Scientific™
2002-9025 |
8 ml | 20 mm |
11.75€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10758711
![]() |
Thermo Scientific™
2002-9050 |
15 ml | 20 mm |
11.13€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10768711
![]() |
Thermo Scientific™
2002-0001 |
30 ml | 20 mm |
12.42€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10313501
![]() |
Thermo Scientific™
2002-0002 |
60 ml | 20 mm |
25.90€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10159140
![]() |
Thermo Scientific™
2002-0004 |
125 ml | 24 mm |
16.95€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10782711
![]() |
Thermo Scientific™
2002-0006 |
175 ml | 24 mm |
29.05€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10507341
![]() |
Thermo Scientific™
2002-0008 |
250 ml | 24 mm |
44.55€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10749671
![]() |
Thermo Scientific™
2002-9016 |
500 ml | 38-430 mm |
56.85€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10517341
![]() |
Thermo Scientific™
2002-0016 |
500 ml | 28 mm |
67.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10027950
![]() |
Thermo Scientific™
2002-0032 |
1 l | 38-430 mm |
28.55€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
È possibile conservare, trasportare e confezionare i liquidi nei flaconi in HDPE altamente affidabili e resistenti Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta di qualità professionale con tappo. Questi contenitori semi-rigidi, trasparenti e multiuso, sono stati appositamente progettati per durare a lungo con l'uso in operazioni di laboratorio complesse e offrono un'eccellente resistenza chimica.
- Versatili e indispensabili in laboratorio
- Le pareti uniformi garantiscono una lunga durata e resistenza alle rotture o alle perforazioni
- Possono essere utilizzati in congelatore fino a -100°C (-149°F)
- Le chiusure in polipropilene senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
- A tenuta ermetica†
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Naturale, traslucido | |
HDPE | |
naturale | |
Sì | |
Rotondo | |
Polipropilene (PP) | |
No |
Bottiglia a imboccatura stretta da laboratorio | |
Non sterile | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
Stretta | |
Senza rivestimento interno | |
Chiusura a vite |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.