Learn More
Thermo Scientific™ Cestelli con perni per provette in polipropilene Nalgene™
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli in polipropilene. Adatto per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia.
Marca: Thermo Scientific™ 5977-0017
32.30 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli di provette per test in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™. Adatti per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia utilizzate per l'elettroforesi. Non galleggiano nel bagno d'acqua. Chimicamente resistenti e autoclavabili.
- Consist of an array of pegs spaced to hold given-diameter test tubes while allowing full view of the tube contents
- Pegs also hold tubes in inverted position for drying
- When inverted, ribs keep tubes off base to allow drainage through holes and minimize collection of airborne contaminants inside the tubes
- Suitable for drying glass plates used in electrophoresis, as well as chromatography plates
- Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath — won't float
- Autoclavable
Specifica
Rack con perni per provette | |
5 x 10 | |
White | |
Polipropilene | |
Rettangolare | |
8 | |
7.3 x 4.1 x 2.75 pollici (18.7 x 10.5 x 7 cm) | |
7.3 pollici | |
4.1 in. | |
2.75 pollici | |
17 mm |
Cestelli con perni per provette | |
Autoclavable | |
Tubes (14 to 17 mm) | |
50 | |
Provette da 14-17 mm | |
2 | |
18.7 cm | |
10.5 cm | |
7 cm | |
17 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421266 | Certificato di conformità | 06/04/2025 | 5977-0017 |
1312889 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 5977-0017 |
1326865 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 5977-0017 |
1303803 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 5977-0017 |
1291903 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 5977-0017 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.