Learn More
Thermo Scientific™ Cestelli con perni per provette in polipropilene Nalgene™
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli in polipropilene. Adatto per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia.
33.60€ - 39.05€
Specifica
Product Type | Test Tube Peg Rack |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polipropilene |
Forma | Rettangolare |
N. per custodia | 8 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10400241
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0013 |
White | Provette da 10-13 mm |
34.65€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10248680
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0017 |
White | Provette da 14-17 mm |
39.05€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10763481
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0313 |
Blue | Provette da 10-13 mm |
33.60€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10300961
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0317 |
Blue | Provette da 14-17 mm |
38.95€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli di provette per test in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™. Adatti per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia utilizzate per l'elettroforesi. Non galleggiano nel bagno d'acqua. Chimicamente resistenti e autoclavabili.
- È costituito da una serie di pioli distanziati in modo da bloccare provette per analisi di un determinato diametro, consentendo di visualizzarne il contenuto
- I pioli bloccano le provette anche in posizione invertita per l'asciugatura
- Quando le provette sono invertite, le venature le tengono staccate dalla base per consentire il drenaggio attraverso i fori e ridurre al minimo i contaminanti presenti nell'aria all'interno delle provette
- Idoneo per l'asciugatura delle piastre in vetro e utilizzato con le piastre per elettroforesi e per cromatografia
- Gravità specifica maggiore rispetto all'acqua, in modo da mantenere l'immersione in un bagno d'acqua: non galleggia
- Autoclavabile
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
Specifica
Test Tube Peg Rack | |
Polipropilene | |
8 |
Autoclavable | |
Rettangolare | |
2 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.