Learn More
Thermo Scientific™ Cestelli con perni per provette in polipropilene Nalgene™
GREENER_CHOICE
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli in polipropilene. Adatto per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia.
Marca:  Thermo Scientific™ 5977-0013
29.36 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10400241
  • 34.65€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli di provette per test in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™. Adatti per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia utilizzate per l'elettroforesi. Non galleggiano nel bagno d'acqua. Chimicamente resistenti e autoclavabili.
  • Consist of an array of pegs spaced to hold given-diameter test tubes while allowing full view of the tube contents
  • Pegs also hold tubes in inverted position for drying
  • When inverted, ribs keep tubes off base to allow drainage through holes and minimize collection of airborne contaminants inside the tubes
  • Suitable for drying glass plates used in electrophoresis, as well as chromatography plates
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath — won't float
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Test Tube Peg Rack
8 x 12
White
Polipropilene
Rettangolare
8
7 x 5 x 2.5 pollici (17.9 x 12.7 x 6.4 cm)
7 pollici
5 in.
2.5 in.
13 mm
Cestelli con perni per provette
Autoclavable
Tubes (10 to 13 mm)
96
Provette da 10-13 mm
2
17.9 cm
12.7 cm
6.4 cm
13 mm
Documenti
Schematics & Diagrams
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1426063 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/04/2025 Catalog Number5977-0013
Numero di lotto1421643 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/02/2025 Catalog Number5977-0013
Numero di lotto1316874 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5977-0013
Numero di lotto1285636 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5977-0013
Numero di lotto1300002 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5977-0013
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Cestelli con perni per provette in polipropilene Nalgene™ > Test Tube Peg Racks, for 10 to 13mm Tubes; Holds 96; White
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.