Learn More
Thermo Scientific™ Cestelli con perni per provette in polipropilene Nalgene™
GREENER_CHOICE
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli in polipropilene. Adatto per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia.
Marca:  Thermo Scientific™ 5977-0313
31.92 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10763481
  • 33.60€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli di provette per test in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™. Adatti per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia utilizzate per l'elettroforesi. Non galleggiano nel bagno d'acqua. Chimicamente resistenti e autoclavabili.
  • È costituito da una serie di pioli distanziati in modo da bloccare provette per analisi di un determinato diametro, consentendo di visualizzarne il contenuto
  • I pioli bloccano le provette anche in posizione invertita per l'asciugatura
  • Quando le provette sono invertite, le venature le tengono staccate dalla base per consentire il drenaggio attraverso i fori e ridurre al minimo i contaminanti presenti nell'aria all'interno delle provette
  • Idoneo per l'asciugatura delle piastre in vetro e utilizzato con le piastre per elettroforesi e per cromatografia
  • Gravità specifica maggiore rispetto all'acqua, in modo da mantenere l'immersione in un bagno d'acqua: non galleggia
  • Autoclavabile
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Test Tube Peg Rack
8 x 12
Blue
Polipropilene
Rettangolare
8
7 x 5 x 2.5 pollici (17.9 x 12.7 x 6.4 cm)
7 pollici
5 in.
2.5 in.
13 mm
Cestelli con perni per provette
Autoclavable
Tubes (10 to 13 mm)
96
Provette da 10-13 mm
2
17.9 cm
12.7 cm
6.4 cm
13 mm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1422821 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/03/2025 Catalog Number5977-0313
Numero di lotto1305348 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5977-0313
Numero di lotto1303804 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5977-0313
Numero di lotto1411969 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/08/2024 Catalog Number5977-0313
Numero di lotto1408884 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/06/2024 Catalog Number5977-0313
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Cestelli con perni per provette in polipropilene Nalgene™ > Test Tube Peg Racks, for 10 to 13mm tubes; Holds 96; Blue
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.