Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
GREENER_CHOICE
I flaconi per centrifuga in PPCO Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento.
Marca:  Thermo Scientific™ 3120-0250
30.84 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10028850
  • 48.05€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I flaconi in Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento. Flaconi per centrifuga in PPCO modellati in copolimero di polipropilene trasparente. Ideali per la raccolta di cellule, il pelleting e la purificazione delle proteine in grandi volumi, questi flaconi semitrasparenti sono autoclavabili e hanno eccellenti proprietà di resistenza meccanica.
  • Per la centrifugazione a velocità da bassa a moderata di campioni biologici e chimici
  • Assemblaggio di tappi ermetici in polipropilene disponibili per formati da 250 ml (DS 3131-0038) e da 1000 ml (DS3132-0063) per un'ulteriore† garanzia di tenuta a velocità e volumi di riempimento più elevati
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 mL
Semitrasparente
36
250 ml
No
Rotondo
Centrifuge Bottle
61.8 mm
No
8.45 oz.
Copolimero di polipropilene (PPCO)
4
Autoclavable
13,200 x g (fino a 27,500 x g con gruppo tappo ermetico)
125.2 mm
Polipropilene (PP)
Screw Cap
Documenti
Schematics & Diagrams
Scientific Resources
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1419917 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data21/12/2024 Catalog Number3120-0250
Numero di lotto1418270 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/12/2024 Catalog Number3120-0250
Numero di lotto1413859 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/10/2024 Catalog Number3120-0250
Numero di lotto1396852 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/11/2023 Catalog Number3120-0250
Numero di lotto1394262 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/10/2023 Catalog Number3120-0250
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles > Capacità: 250mL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.