Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
I flaconi per centrifuga in PPCO Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento.
48.05€ - 476.00€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
N. per confezione | 4 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | No |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità nominale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità nominale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10028850
![]() |
Thermo Scientific™
3120-0250 |
61.8 mm | 250 ml |
48.05€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10343871
![]() |
Thermo Scientific™
3120-0500 |
73.8 mm | 500 ml |
55.50€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10408312
![]() |
Thermo Scientific™
3120-9500 |
69.5 mm | 500 ml |
51.90€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10768941
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1010 |
97.7 mm | 1000 ml |
135.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
13144986
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1010 |
97.7 mm | 1000 ml |
476.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10242991
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1000 |
97.5 mm | 1000 ml |
109.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
I flaconi in Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento. Flaconi per centrifuga in PPCO modellati in copolimero di polipropilene trasparente. Ideali per la raccolta di cellule, il pelleting e la purificazione delle proteine in grandi volumi, questi flaconi semitrasparenti sono autoclavabili e hanno eccellenti proprietà di resistenza meccanica.
- Per la centrifugazione a velocità da bassa a moderata di campioni biologici e chimici
- Assemblaggio di tappi ermetici in polipropilene disponibili per formati da 250 ml (DS 3131-0038) e da 1000 ml (DS3132-0063) per un'ulteriore† garanzia di tenuta a velocità e volumi di riempimento più elevati
Specifica
Semitrasparente | |
4 | |
No | |
Centrifuge Bottle | |
Screw Cap |
Copolimero di polipropilene (PPCO) | |
Autoclavable | |
Rotondo | |
Polipropilene (PP) | |
No |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.