Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
GREENER_CHOICE
I flaconi per centrifuga in PPCO Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento.
Marca:  Thermo Scientific™ 3120-9500
45.92 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10408312
  • 51.90€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I flaconi in Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento. Flaconi per centrifuga in PPCO modellati in copolimero di polipropilene trasparente. Ideali per la raccolta di cellule, il pelleting e la purificazione delle proteine in grandi volumi, questi flaconi semitrasparenti sono autoclavabili e hanno eccellenti proprietà di resistenza meccanica.
  • For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Polypropylene sealing caps assemblies available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes for added leakproof† assurance at higher speeds and fill volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500 mL
Semitrasparente
24
500 ml
No
Rotondo
Centrifuge Bottle
69.5 mm
No
16,9 once
Copolimero di polipropilene (PPCO)
4
Autoclavable
4,800 x g
168.9 mm
Polipropilene (PP)
Screw Cap
Documenti
Scientific Resources
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1423236 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/02/2025 Catalog Number3120-9500
Numero di lotto1411092 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/08/2024 Catalog Number3120-9500
Numero di lotto1407639 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/06/2024 Catalog Number3120-9500
Numero di lotto1403887 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/03/2024 Catalog Number3120-9500
Numero di lotto1403232 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/03/2024 Catalog Number3120-9500
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles > Capacità: 500mL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.