Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Three-way Stopcock
La flessibilità del sistema di trasferimento interno dei fluidi viene ottimizzata con questo rubinetto di arresto a tre vie con forma a T che consente di utilizzare con facilità due o tutti e tre i bracci del rubinetto.
54.50€ - 215.00€
Specifica
Tipo | Rubinetto d’arresto |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Plug Material | Polypropylene |
Outlet Port | Tubulated |
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11389554
|
Thermo Scientific™
6470-0002 |
2 mm |
215.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11399554
|
Thermo Scientific™
6470-0004 |
4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10792732
|
Thermo Scientific™
6470-0004 |
4 mm |
54.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Sperimenta la flessibilità del sistema di trasferimento interno dei fluidi con questo rubinetto di arresto a tre vie con forma a T Thermo Scientific™ Nalgene™ che consente di utilizzare con facilità due o tutti e tre i bracci del rubinetto.
- Le prese con tubi sono disposte a T e accettano tubi da 1/4″ a 7/16″
- In polipropilene, con tappo TFE antigrippaggio a tenuta ermetica† in Teflon™
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Rubinetto d’arresto | |
Polipropilene | |
Polypropylene | |
Tubulated |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.