Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Rack a formato ridotto e ingombro contenuto per organizzare e conservare i campioni; ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi di lavoro.
Marca: Thermo Scientific™ 5972-0025
17.54 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
- Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
- Racks are repeatedly autoclavable.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels.
- Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required.
Specifica
Test Tube Half Rack | |
4 x 4 | |
White | |
Plastica acetalica | |
Rettangolare | |
Provette da 25 mm | |
12.2 cm | |
12.2 cm | |
7.6 cm | |
25 mm |
Cestello a formato ridotto per provette Unwire | |
Autoclavable | |
Tubes (25 mm) | |
16 | |
3 Tiers | |
4.8 x 4.8 x 3 pollici (12.2 x 12.2 x 7.6 cm) | |
4.8 in. | |
4.8 in. | |
3 in. | |
25 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1414745 | Certificato di conformità | 21/12/2024 | 5972-0025 |
1335245 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 5972-0025 |
1409632 | Certificato di conformità | 27/08/2024 | 5972-0025 |
1396162 | Certificato di conformità | 31/10/2023 | 5972-0025 |
1374234 | Certificato di conformità | 16/11/2022 | 5972-0025 |
Periodo di garanzia limitato:
Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.