Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Amber HDPE Economy Bottles with Closure Codice prodotto.: 10080571
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Amber HDPE Economy Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10080571
250 ml, 43 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Codice prodotto. 10080571
Marca: Thermo Scientific™ DS21850008
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi ambrati in HDPE a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy si possono utilizzare per impieghi leggeri, per applicazioni generiche in cui non è necessario un flacone più pesante.
I flaconi in HDPE ambra Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga con tappo sono indicati per applicazioni non intensive di tipo generico, per le quali non occorrano flaconi più pesanti. Questi contenitori in polietilene ad alta densità sono le versioni leggere dei flaconi ambrati di qualità professionale Nalgene. Il colore ambrato opaco riduce le trasmissioni di luce UV e protegge i liquidi fotosensibili. Utili per la conservazione, il trasporto e l'imballaggio, offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli.
Features:
  • Economical and recyclable; designed for single use
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
  • Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw closures
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Ambra
Descrizione Bottiglia Economy color ambra a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 33 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 72
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Ambra
Finitura collo 43 mm
Certificazione/Conformità Conforme ai requisiti U.S. Pharmacopoeia 23 relativi alla trasmissione luminosa massima
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Monouso Single-use
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 131 mm
Product Type Wide Mouth Economy Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.15 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 43 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1399787 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/01/2024 Catalog NumberDS2185-0008
Numero di lotto1395628 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/12/2023 Catalog NumberDS2185-0008
Numero di lotto1389765 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/08/2023 Catalog NumberDS2185-0008
Numero di lotto1387605 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/07/2023 Catalog NumberDS2185-0008
Numero di lotto1380306 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/03/2023 Catalog NumberDS2185-0008
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Amber HDPE Economy Bottles with Closure >