Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Descrizione
Protect contents from UV light with Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure. These high-density polyethylene bottles meet the requirements of light-resistant containers per USP latest edition and are bulk-packed for easy handling.
- Opaque amber polypropylene closure
- Wide mouth allows easy filling and dispensing of liquids and powders
- Leakproof†
Ordering Information:
Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton.
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Energia rinnovabile
Specifica
Specifica
Capacità | 8 oz., 250 mL |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
Colore | Opaque Amber |
Descrizione | Wide-Mouth Packaging Bottles |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 33 mm |
Materiale | HDPE |
N. per custodia | 250 |
N. per confezione | 250 |
Colore chiusura | Opaque Amber |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Documenti
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1304463 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 312185-0008 |
1417792 | Certificato di conformità | 21/11/2024 | 312185-0008 |
1409223 | Certificato di conformità | 12/07/2024 | 312185-0008 |
1406365 | Certificato di conformità | 18/05/2024 | 312185-0008 |
1399454 | Certificato di conformità | 26/01/2024 | 312185-0008 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.