Learn More
Thermo Scientific™ Rack per fiale con tappo a vite
Per riporre e organizzare le fiale in modo efficiente sia durante l'utilizzo che per la conservazione. È possibile risparmiare spazio impilando uno sull'altro i rack di plastica da 50 o 100 fiale.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-25
Allerta:
- High quality construction for durability and long life
- Painted, plated and coated for maximum corrosion resistance
- Textured handle surface provides an assured grip
Descrizione
Conservazione efficiente delle fiale grazie ai rack con tappo a vite Thermo Scientific™ National 4ml, impilabili per un ingombro ridotto.
- I rack sono dotati di indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
- I rack per fiale in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei solventi
Specifica
Rack per fiale | |
Blu | |
Polipropilene | |
Pozzetti quadrati | |
4 mL Vials |
Rack per fiale | |
Fiale | |
50 | |
Sì |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Periodo di garanzia limitata:
soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.