Learn More
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale
Descrizione
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Contains one hole
Specifica
3 mm | |
46/55 IRHD | |
Confezione da 20 | |
8 mm | |
Gomma naturale |
Per uso di laboratorio | |
20 mm | |
Rosso | |
10.5 mm | |
Tappo |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale > Bottom Diameter: 8mm; Top Diameter: 10.5mm