Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™ RB023/S
Codice prodotto. 10192031
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Solid stoppers with no holes
Specifica
Specifica
For laboratory use
28 mm
Rosso
26.5 mm
Tappo
46/55 IRHD
Confezione da 20
23 mm
Gomma
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale > Diameter: 23mm