Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™ RB017/S
Codice prodotto. 11552922
  • 12.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Solid stoppers with no holes
Specifica
Specifica
Per uso di laboratorio
26 mm
Rosso
20.3 mm
Tappo
46/55 IRHD
Confezione da 20
17 mm
Gomma naturale
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale > Bottom Diameter: 17mm; Top Diameter: 20.3mm