Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™ RB023/S
Codice prodotto. 11582922
  • 20.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Solid stoppers with no holes
Specifica
Specifica
For laboratory use
28 mm
Rosso
26.5 mm
Tappo
46/55 IRHD
Confezione da 20
23 mm
Gomma
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale > Diameter: 23mm