Learn More
BRAND™ Camere di conta Neubauer
Diviso in 9 grandi quadrati da 1 mm2. Le camere di conta Neubauer BRAND™ hanno quattro quadrati angolari contrassegnati con la 'L' per la conta leucocitaria e 5 quadrati di gruppo nel quadrato centrale per la conta dei trombociti e degli eritrociti. Tutti i quadrati di gruppo hanno triple linee di confine su ogni lato. Con doppio reticolo. Con o senza clip a molla. Con marchio CE conforme alla direttiva IVD 98/79 CE.
61.50€ - 85.50€
Specifica
Product Type Dispositivo per la conta
Quantità 1 ciascuno
Profondità (sistema metrico) 0.1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10195580
Vedere i documenti
BRAND™
717820
With spring clips
85.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10490171
Vedere i documenti
BRAND™
717805
Senza clip a molla
61.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
Description
Description
  • 9 quadrati grandi di 1 mm2 ciascuno.
  • I quattro quadrati angolari grandi contrassegnati con la 'L' per la conta leucocitaria sono suddivisi ciascuno in 16 quadrati con lati da 0.25 mm.
  • Il grande quadrato al centro è suddiviso in 16 quadrati con lati di 0.25 mm.
  • Il grande quadrato al centro è suddiviso in 25 quadrati in gruppo con lati di 0.2 mm.
  • Ciascun quadrato in gruppo è costituito da 16 mini quadrati con lati di 0.05 mm, ciascuno avente un'area di 0.0025 mm2.
  • I 5 quadrati di gruppo nel grande quadrato centrale sono utilizzati per la conta dei trombociti e degli eritrociti.
  • Tutti i quadrati di gruppo hanno triple linee di confine su ciascun lato.
  • La linea di delimitazione centrale determina se le cellule nell'area marginale devono essere incluse o meno nella conta.
  • Marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
Specifications
Specifications
Dispositivo per la conta
1 ciascuno
0.1 mm
Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Camere di conta Neubauer