Learn More
BRAND™ Camere di conta Neubauer
Diviso in 9 grandi quadrati da 1 mm2. Le camere di conta Neubauer BRAND™ hanno quattro quadrati angolari contrassegnati con la 'L' per la conta leucocitaria e 5 quadrati di gruppo nel quadrato centrale per la conta dei trombociti e degli eritrociti. Tutti i quadrati di gruppo hanno triple linee di confine su ogni lato. Con doppio reticolo. Con o senza clip a molla. Con marchio CE conforme alla direttiva IVD 98/79 CE.
Marca: BRAND™ 717805
51.36 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.
- The ruling shows 9 large squares of 1 mm2 each.
- The four large squares in the corners marked "L" for counting leucocytes are each subdivided into 16 squares with 0.25 mm sides.
- The large square in the center is subdivided into 16 squares with 0.25 mm sides.
- The large square in the center is subdivided into 25 group squares of 0.2 mm sides. Each group square consists of 16 mini squares with 0.05 mm sides, each having an area of 0.0025 mm2.
- The 5 group squares in the large central square are used for counting thrombocytes and erythrocytes.
- All group squares have triple boundary lines on each side. The central line is the limiting line and determines whether cells in the marginal area shall be included in the count or not.
Specifica
Dispositivo per la conta | |
0.1 mm | |
Senza clip a molla |
1 ciascuno | |
Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche