Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Per combinare i vantaggi del Ni2 per la purificazione di proteine marcate con istidina, con le proprietà della piattaforma Sepharose Fast Flow, caratterizzate da un'eccellente stabilità a livello industriale. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 Fast Flow rientra in una gamma di terreni per cromatografia IMAC per cattura e purificazione intermedia.
97.00€ - 6155.00€
Specifica
Tampone HCl 0.1M, NaOH 0.1M, urea 8M
Product Type Terreno per cromatografia Ni Sepharose 6 FF
Altezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Portata 600 cm/ora
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11540814
Vedere i documenti
Cytiva
17-5318-06
5 ml
97.00€
5mL
10291210
Vedere i documenti
Cytiva
17-5318-01
25 ml
420.00€
25mL
10343060
Vedere i documenti
Cytiva
17-5318-02
100 ml
1465.00€
100mL
10353060
Vedere i documenti
Cytiva
17-5318-03
500 ml
6155.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
Ni Sepharose 6 Fast Flow fa parte della gamma Cytiva di terreni per cromatografia IMAC per una cattura e una purificazione intermedia.
  • Pensato per aumentare la purificazione delle proteine marcate con istidina.
  • Alta capacità di legame proteico e fuoriuscita minima di ioni Ni2+.
  • In qualità di terreno BioProcess soddisfa i requisiti industriali di sicurezza, offre prestazioni solide ed è conforme alle normative vigenti.
  • Disponibile nei pratici formati a colonna HisPrep e HisTrap preimpaccata.
  • Composto da biglie di agarosio reticolato al 6% modificato con un nuovo ligando chelante immobilizzato alla matrice di base e pre-caricato con ioni Ni2+ per purificare le proteine marcate con istidina.
  • La chimica di accoppiamento e il nuovo ligando sono progettati per offrire una fuoriuscita minima del ligando e di Ni2+, fornendo al tempo stesso un'elevata capacità.
  • Disponibile in una gamma di pratiche confezioni in stock di diverse dimensioni e formati preimpaccati, per agevolare scalabilità e sviluppo.
  • In quanto parte della gamma di terreni BioProcess, Ni Sepharose 6 Fast Flow soddisfa i requisiti industriali per la sicurezza delle forniture e per una totale conformità con le normative vigenti e i requisiti tecnici.
Specifica
Specifica
HCl 0.1M, NaOH 0.1M, urea 8M
9.84 in.
600 cm/ora
Da 3 a 12
Agarosio reticolato 6%
Ni-Sepharose
Terreno per cromatografia Ni Sepharose 6 FF
250 mm
1 bar
90 μm
Da 4° a 30 °C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow