Learn More
Nickel Electro™ Spatole a una estremità in nichel
Uno strumento per due attività. Gli strumenti combinati per doppio uso spatola/cucchiaio in nichel Nickel Electro™ consentono di misurare i liquidi e le polveri con il cucchiaio e di dividere e separare i materiali con la spatola.
Marca: Nickel Electro™ 2002
Descrizione
Use one tool for two jobs. Nickel Electro™ Nickel Dual Spoon/Spatula Combo Utensils measure liquids and powders with the spoon end and divide and separate materials with the spatula end.
Dual-use utensil measures liquids and fine powders with the spoon end; divides and separates materials with the spatula end.- Manufactured from Nickel.
Specifica
1 | |
Spatola | |
150 x 20 mm | |
150 mm |
2 ml | |
20 mm | |
Nichel |