Learn More
3M™ Mascherine antiparticolato
Per migliorare l'aderenza alle differenti forme e dimensioni del viso. Le mascherine antiparticolato 3M™ sono riutilizzabili e possono essere utilizzate per più di un turno.
Marca: 3M™ 7100081542
39.46 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Il materiale filtrante dalle alte prestazioni garantisce la traspirazione
- La flessibilità del materiale ne consente la confortevole adattabilità a una grande varietà di forme e dimensioni del viso offrendo un'aderenza personalizzata
- Il design dal profilo innovativo è progettato per offrire un'aderenza migliore attorno al naso
- Le fasce regolabili intrecciate con codifica a colori e regolazione a 4 punti contribuiscono a offrire maggiore sicurezza
- Facile da pulire per l'igiene di chi la indossa con il panno per la pulizia della guarnizione frontale 3M™ 105 (secondo le norme EN 149+A1)
- Resistente alla compressione, offre ottimi risultati in ambienti caldi e umidi
- Valutazione 'R' secondo EN 149. Riutilizzabile
- La valvola Cool Flow™ consente un'uscita efficace del calore per indossare il prodotto con una confortevole sensazione di fresco e ridurre al minimo l'appannamento degli occhiali
Specifica
Rosso | |
Siderurgia, processi chimici, edilizia, produzione farmaceutica, costruzioni navali, lavorazioni chimiche edilizia, produzione farmaceutica, costruzioni navali, con valvola ? Sì | |
Coppetta |
Mascherina antiparticolato | |
Sì |