Learn More
Cole-Parmer™ Nickel-plated Brass Luer Fittings
Marca:  Cole-Parmer™ 41507-70
Codice prodotto. 15242146
  • 45.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Autoclavable
Male Luer Lock
1 Pack
Luer Fitting
Nickle-plated Brass
Harsh chemical environments
10-32 UNF Thread
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Nickel-plated Brass Luer Fittings > Connections: Male Luer; Includes 10-32 UNF Thread