Learn More
Cole-Parmer™ Nickel-plated Brass Luer Fittings
33.15€ - 45.85€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Harsh chemical environments |
Quantità confezione | 1 Pack |
Product Type | Luer Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15392132
|
Cole-Parmer™
41507-62 |
Male Luer Lock | 1/16 in. Hose Barb |
38.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15242146
|
Cole-Parmer™
41507-70 |
Male Luer Lock | 10-32 UNF Thread |
45.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15312142
|
Cole-Parmer™
41507-64 |
Female luer lock | 1/16 in. Hose Barb | N/A | ||||||
Specifica
Autoclavable | |
Harsh chemical environments | |
1 Pack | |
Luer Fitting |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Nickel-plated Brass Luer Fittings