Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Collar and Thumb Loop Codice prodotto.: 15218288
Aggiungi al carrello
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Collar and Thumb Loop
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15218288
2X-Large, 116 to 124 cm, 188 to 194 cm
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Misura petto (sistema metrico):
100 to 108 cm
108 to 116 cm
116 to 124 cm
124 to 132 cm
132 to 140 cm
84 to 92 cm
92 to 100 cm
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
170 to 176 cm
176 to 182 cm
182 to 188 cm
188 to 194 cm
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Codice prodotto. 15218288
Marca: Ansell™ SBDCCT2XL
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable sterile coverall with thumb loop for secure hold.
  • Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
  • Sterilized by Gamma irradiation
  • Anti-Static properties
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • Zip front with flap cover
  • Elasticated back, cuffs and ankles
  • Available in sizes ranging from S through 4XL
  • ASTM D6978 05 Tested
  • HELMKE DRUM Tested
  • Low-particulate
  • Sterility Assurance Level 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size 2X-Large
Colore White
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modello S-BDCCT
Misura petto (sistema imperiale) 45-48 in.
Misura petto (sistema metrico) 116 to 124 cm
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom, Pharma, Controlled Environments, PPE, 503B Facilities, Manufacturing, Industrial
Altezza (sistema imperiale) 6 ft. 2 in. to 6 ft. 4 in.
Altezza (sistema metrico) 188 to 194 cm
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Certificati
    Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
    5 Risultati trovati
    Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
    Numero di lotto23-1832 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/01/2024 Catalog NumberS-BDCCT-XXL
    Numero di lotto23-1831 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/01/2024 Catalog NumberS-BDCCT-XXL
    Numero di lotto23-1832 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data17/01/2024 Catalog NumberS-BDCCT-XXL
    Numero di lotto23-1831 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data17/01/2024 Catalog NumberS-BDCCT-XXL
    Numero di lotto23-1661 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data05/12/2023 Catalog NumberS-BDCCT-XXL
    Titolo del prodotto
    Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Collar and Thumb Loop >