Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Marca:  Thermo Scientific™ 88018
410.40 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10773485
  • 540.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
Features include:
• 100% pure nitrocellulose membrane
• Convenient—save time with pre-cut sheets or choose the roll format for the flexibility to cut to the ideal size
• Compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, immunodetection, chemiluminescence, fluorescence, and radiolabeling
• High-binding affinity—provides excellent protein binding, blocks easily, and does not require pre-wetting with alcohol
• Low background: produce high-quality data with low background signal in both chemiluminescent and fluorescent western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3.5 m
Membrana di nitrocellulosa Pierce, 0.45 um, 30 cm x 3.5 m
Roll
0,45 μm
Room Temperature
Almeno 120 blot su mini gel con taglio a 8 x 10 cm
30 cm
1 rotolo
100% carta di nitrocellulosa
Store membranes flat at ambient temperature, away from chemical vapors. Some solvent vapors may partially dissolve the membranes, which will disrupt the pore structure. Keep membranes out of direct sunlight. Sunlight may cause the nitrocellulose to dry and become brittle. Note: Nitrocellulose membrane filters are highly flammable. Keep away from heat and open flame. Flash point is approximately 2°C. Membranes can be sterilized by steam-autoclaving at 121°C.
3.5 m x 30 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • NITROCELLULOSE MEMBRANE, .45
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK402389 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
Numero di lottoZI387465 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
Numero di lottoZH386919 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
Numero di lottoZG386918 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
Numero di lottoZE386917 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/06/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm > 3.5 m x 30 cm, Roll, 0.45 μm, ≥120 Mini-gel Blots (When cut to 8 x 10 cm)