Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
172.00€ - 540.00€
Specifica
Materiale | Nitrocellulose |
---|---|
Dimensione del poro | 0,45 μm |
Shipping Condition | Room Temperature |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Dimensione del poro | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Dimensione del poro | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10270584
|
Thermo Scientific™
88025 |
8 x 8 cm | Sheet | 0,45 μm | 15 Mini-gel Blots |
172.00€
pezzi 15 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10551584
|
Thermo Scientific™
88014 |
10.5 x 7.9 cm | Sheet | 0,45 μm | 15 Mini-gel Blots |
193.00€
pezzi 15 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10168543
|
Thermo Scientific™
77010 |
12 x 8 cm | Sheet | 0,45 μm | 25 Mini-gel Blots |
412.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10773485
|
Thermo Scientific™
88018 |
3.5 m x 30 cm | Roll | 0,45 μm | Almeno 120 blot su mini gel con taglio a 8 x 10 cm |
540.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
Features include:
• 100% pure nitrocellulose membrane
• Convenient—save time with pre-cut sheets or choose the roll format for the flexibility to cut to the ideal size
• Compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, immunodetection, chemiluminescence, fluorescence, and radiolabeling
• High-binding affinity—provides excellent protein binding, blocks easily, and does not require pre-wetting with alcohol
• Low background: produce high-quality data with low background signal in both chemiluminescent and fluorescent western blotting
Specifica
Nitrocellulose | |
0,45 μm | |
Room Temperature |
Sicurezza e movimentazione
- NITROCELLULOSE MEMBRANE, 0.45U
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitrocellulose