Learn More
Norell™ Borosilicate Glass J Young NMR Valves
Marca: Norell S-5-600-JY-8-YELLOW
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
203 mm | |
J Young NMR Valve | |
600MHz tube | |
1 Each |
Borosilicate Glass | |
600 MHz | |
Female joint |
Titolo del prodotto
Norell™ Borosilicate Glass J Young NMR Valves > Length: 203mm; Power: 600MHz