Learn More
Norell™ Borosilicate Glass J Young NMR Valves
149.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Product Type | J Young NMR Valve |
Include | Female joint |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12802316
|
Norell
S-5-600-JY-8-YELLOW |
203 mm | 600 MHz |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Borosilicate Glass | |
J Young NMR Valve | |
Female joint | |
1 Each |
Titolo del prodotto
Norell™ Borosilicate Glass J Young NMR Valves