Learn More
Thermo Scientific Chemicals NP-40 lysis buffer
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J60766.AK
68.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15493479
  • 69.14€ / 250mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
This buffer contains: 50mM Tris-HCl (pH 7.4), 150mM NaCl, 1%NP-40 and 5mM EDTA. To use, incubate cells in 5 volumes of buffer on ice for 10-30 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colorless
Liquid
It is soluble in water.
Keep cold
250 mL
Lysis Buffer
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP14L539 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2025 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
Numero di lottoP14L540 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2025 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
Numero di lottoY18K563 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/11/2024 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
Numero di lottoY27K522 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/11/2024 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
Numero di lottoX23K550 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals NP-40 lysis buffer > 250mL