Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 14mL Round-Bottom Tube
Perform critical cellular applications with these 14mL round-bottom tubes.
Marca: Thermo Scientific™ 150268
233.81 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Perform critical cellular applications with Thermo Scientific™ Nunc™ 14mL Round-Bottom Tubes, facilitated by the dual position vent/close cap for optimized gas exchange. For research use only
- Optimized gas exchange with dual position vent/close cap
- Encased in breathable packaging
- Certificates of conformity available for every lot
- For research use only
Specifica
LDPE | |
6000 x g | |
Mouse Embryo Assay (1-cell stage MEA) tested. Produced under ISO 13485 with full lot traceability. USP Class VI tested. Non-pyrogenic and sterile (SAL 10-6). | |
95 mm | |
10 | |
Sterile | |
Round |
17.5 mm | |
Round Bottom Tube | |
Dual Position Vent/Close Cap | |
Polystyrene | |
500 | |
14 mL | |
Yes |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2051669 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 150268 |
5162237691 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 150268 |
511-2180004 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 150268 |
2097133 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 150268 |
2131731 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 150268 |