Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Queste provette coniche di alta qualità sono ecocompatibili e consentono una maggiore tracciabilità grazie alla più ampia area di scrittura disponibile sul mercato.
Marca:  Thermo Scientific™ 339652
79.19 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24071" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11347201
  • 337.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Migliore tracciabilità dei campioni grazie alle ampie aree di scrittura sulle provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene Thermo Scientific™ Nunc™ da 15e 50 ml. Queste provette coniche di qualità elevata sono compatibili con i rotori da centrifuga ad angolo fisso e con quelli basculanti e sono confezionate in rack in plastica riciclabile a basso impatto ambientale.
Features
  • Nonpyrogenic: Endotoxin tested (0.5 EU/mL)
  • Non-Cytotoxic
  • Biologically inert: USP biological reactivity class VI
  • High level of sterility: SAL 10-6
  • RNase/DNase-free
  • Leak-proof to protect your samples
  • Made from high-purity resins and molded using state-of-the-art processes; safe alternative to glass without sacrificing accuracy
  • Racked product includes environmentally friendly recyclable plastic rack that reduces landfill waste compared to the traditional foam packaging
  • Plug sealed cap
  • Tube, cap and rack made of virgin resin
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 mL
Polypropylene
25
25 Pk.
Confezione ecologica
Conical
Centrifuge Tube
Single-use
500/Cs.
Bulk
Sterile
Cylindrical
Yes
17,000 x g
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoK1BFCL8118 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number339652
Numero di lottoM5IF418118 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number339652
Numero di lottoM1NF1F8118 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number339652
Numero di lottoL4AF4A8118 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number339652
Numero di lottoL6XF6W7116 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number339652
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Discover how you can maximise your savings and boost your research to the next level with our top-of-the-line Gibco and Thermo Scientific products.
    Codice sconto: 24071
    Scade2025-06-30
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes > Capacity: 50 mL, Packaging: Bulk, Quantity: 25 Pk.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.