Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Green, Center hole, Assembled septum
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
Marca:  Fisherbrand™ 11 03 1625
Codice prodotto. 10200025
  • 313.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Green
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
11 mm
GC, HPLC
Crimp Cap
Red, White, Green
Aluminum
1.3 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Green, Center hole, Assembled septum > Silicone/PTFE white/red ,1.3mm thickness,45° shore A